5-Methylanthranilsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Amino-m-toluylsäure, 2-Amino-5-methylbenzoesäure
OR21443-100G
OR21443-25G
OR21443-500G
OR21443-1KG
APOSOR21443-100GEA
50.9
EUR
APOSOR21443-100G
APOSOR21443-25G
APOSOR21443-500G
APOSOR21443-1KG
5-Methylanthranilsäure
5-Methylanthranilsäure
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151,16 g/mol Schmelzpunkt: 175 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007909 CAS-Nummer: 2941-78-8 EINECS: 220-932-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...