N-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-chloracetamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(Chloroacetyl)-2,4-dimethoxyaniline
OR21448-1G
OR21448-5G
APOSOR21448-1GEA
58
EUR
APOSOR21448-1G
APOSOR21448-5G
N-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-chloracetamid
N-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-chloracetamid
Formel:
C₁₀H₁₂ClNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
101908-41-2 |