3-(Piperidin-4-yl)-1H-indole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(3-Indolyl)piperidine, 3-(4-Piperidyl)indole
OR2147-1G OR2147-5G OR2147-25G
APOSOR2147-1GEA 55.1 EUR
APOSOR2147-1G APOSOR2147-5G APOSOR2147-25G
3-(Piperidin-4-yl)-1H-indole 95+%
3-(Piperidin-4-yl)-1H-indole
Formel: C₁₃H₁₆N₂
Molecular Weight: 200,29 g/mol
Schmelzpunkt: 223…229 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01764670
CAS-Nummer: 17403-09-7