4-Brom-2,3-dimethyl-6-nitroanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR21476-25G OR21476-5G OR21476-100G
APOSOR21476-25GEA 163 EUR
APOSOR21476-25G APOSOR21476-5G APOSOR21476-100G
4-Brom-2,3-dimethyl-6-nitroanilin
4-Brom-2,3-dimethyl-6-nitroanilin
Formel: C₈H₉BrN₂O₂
Schmelzpunkt: 152…154 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051710
CAS-Nummer: 108485-13-8