2,3-Dimethylmaleinsäureanhydrid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Dimethylfuran-2,5-dione
OR21481-100G OR21481-25G OR21481-5G
APOSOR21481-100GEA 60.9 EUR
APOSOR21481-100G APOSOR21481-25G APOSOR21481-5G
2,3-Dimethylmaleinsäureanhydrid 98%
2,3-Dimethylmaleinsäureanhydrid
Formel: C₆H₆O₃
Siedepunkt: 222…223 °C
Schmelzpunkt: 93…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005523
CAS-Nummer: 766-39-2
EINECS: 212-165-8