Methylcyclopentadien dimer 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR2150-1KG OR2150-250G OR2150-100G
APOSOR2150-1KGEA 154 EUR
APOSOR2150-1KG APOSOR2150-250G APOSOR2150-100G
Methylcyclopentadien dimer 95%
Methylcyclopentadien dimer
Formel: C₁₂H₁₆
Molecular Weight: 160.26 g/mol
Siedepunkt: 198…201 °C
Schmelzpunkt: –51 °C
Dichte: 0.941 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082297
CAS-Nummer: 26472-00-4
EINECS: 247-724-5
UN: 3295
ADR: 3 III