2-Acetylpyrrol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethan-1-on, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)-1-ethanon, 2-Acetyl-1H-pyrrol
OR21519-5G
OR21519-100G
APOSOR21519-5GEA
17.6
EUR
APOSOR21519-5G
APOSOR21519-100G
2-Acetylpyrrol 98%
2-Acetylpyrrol
Formel:
C₆H₇NO Molecular Weight: 109,13 g/mol Siedepunkt: 220 °C Schmelzpunkt: 88…93 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005220 CAS-Nummer: 1072-83-9 EINECS: 214-016-2 |