4-Chloro-2-methyl-5-(1-methylhydrazino)-2,3-dihydropyridazin-3-one ≥90%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR21533-250MG OR21533-1G
APOSOR21533-250MGEA 102 EUR
APOSOR21533-250MG APOSOR21533-1G
4-Chloro-2-methyl-5-(1-methylhydrazino)-2,3-dihydropyridazin-3-one ≥90%
4-Chloro-2-methyl-5-(1-methylhydrazino)-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formel: C₆H₉ClN₄O
Molecular Weight: 188.62 g/mol
Schmelzpunkt: 131…133 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00052906
CAS-Nummer: 96017-23-1