4,5-Dibromo-2-phenylpyridazin-3(2H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR21545-1G OR21545-250MG
APOSOR21545-1GEA 36.4 EUR
APOSOR21545-1G APOSOR21545-250MG
4,5-Dibromo-2-phenylpyridazin-3(2H)-one
4,5-Dibromo-2-phenylpyridazin-3(2H)-one
Formel: C₁₀H₆Br₂N₂O
Molecular Weight: 329,99 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052907
CAS-Nummer: 14305-08-9