3-Chloro-2,6-dimethoxy-5-nitrobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR21594-1G
OR21594-5G
APOSOR21594-1GEA
42.2
EUR
APOSOR21594-1G
APOSOR21594-5G
3-Chloro-2,6-dimethoxy-5-nitrobenzoic acid
3-Chloro-2,6-dimethoxy-5-nitrobenzoic acid
Formel:
C₉H₈ClNO₆ Molecular Weight: 261.62 g/mol Schmelzpunkt: 129…132 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052955 CAS-Nummer: 175135-56-5 |