2,3-Pyrazindicarbonsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pyrazin-2,3-dicarbonsäure
OR21608-25G
OR21608-100G
APOSOR21608-25GEA
21.9
EUR
APOSOR21608-25G
APOSOR21608-100G
2,3-Pyrazindicarbonsäure 99%
Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid
Formel:
C₆H₄N₂O₄ Molecular Weight: 168,11 g/mol Schmelzpunkt: 188 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006131 CAS-Nummer: 89-01-0 EINECS: 201-875-3 |