3-Brom-4-chlorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2161-5G OR2161-100G OR2161-25G
APOSOR2161-5GEA 30.6 EUR
APOSOR2161-5G APOSOR2161-100G APOSOR2161-25G
3-Brom-4-chlorphenol 98%
3-Brom-4-chlorphenol
Formel: C₆H₄BrClO
Molecular Weight: 207,4500 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070740
CAS-Nummer: 13659-24-0