4-Chlor-3-iodphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2164-10G OR2164-1G
APOSOR2164-10GEA 174 EUR
APOSOR2164-10G APOSOR2164-1G
4-Chlor-3-iodphenol
4-Chlor-3-iodphenol
Formel: C₆H₄ClIO
Schmelzpunkt: 75…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070769
CAS-Nummer: 202982-72-7