4-Bromphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR21686-100G
OR21686-25G
OR21686-5G
APOSOR21686-100GEA
82.8
EUR
APOSOR21686-100G
APOSOR21686-25G
APOSOR21686-5G
4-Bromphenylhydraziniumchlorid
4-Bromphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₈BrClN₂ Schmelzpunkt: 220…230 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00012941 CAS-Nummer: 622-88-8 UN: 3261 ADR: 8,II |