2,4-Dibrombenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2171-1G
APOSOR2171-1GEA
21.9
EUR
APOSOR2171-1G
2,4-Dibrombenzoesäure 97%
2,4-Dibromobenzoic acid
Formel:
C₇H₄Br₂O₂ Molecular Weight: 279,92 g/mol Schmelzpunkt: 50…52 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234253 CAS-Nummer: 611-00-7 |