2,4-Dibromtoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Dibromo-1-methylbenzene
OR2172-25G
OR2172-5G
APOSOR2172-25GEA
39.3
EUR
APOSOR2172-25G
APOSOR2172-5G
2,4-Dibromtoluol 98%
2,4-Dibromtoluol
Formel:
C₇H₆Br₂ Siedepunkt: 243 °C Schmelzpunkt: –10 °C Dichte: 1,85 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00052985 CAS-Nummer: 31543-75-6 |