4-[1-(4-Aminophenyl)-1-methylethyl]aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4'-(Propane-2,2-diyl)dianiline
OR21754-5G
APOSOR21754-5GEA 278 EUR
APOSOR21754-5G
4-[1-(4-Aminophenyl)-1-methylethyl]aniline
4-[1-(4-Aminophenyl)-1-methylethyl]aniline
Formel: C₁₅H₁₈N₂
Molecular Weight: 226,32 g/mol
Schmelzpunkt: 126…133 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00438683
CAS-Nummer: 2479-47-2
EINECS: 219-612-6