1-(3,4-Dichlorphenyl)biguanid Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2176-100G OR2176-25G OR2176-5G
APOSOR2176-100GEA 933 EUR
APOSOR2176-100G APOSOR2176-25G APOSOR2176-5G
1-(3,4-Dichlorphenyl)biguanid Hydrochlorid
1-(3,4-Dichlorphenyl)biguanid Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₀Cl₃N₅
Schmelzpunkt: 222…228 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173791
CAS-Nummer: 21703-08-2