Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dimethyl [1,1'-biphenyl]-4,4'-dicarboxylate, 4,4'-Biphenyldicarboxylic Acid Dimethyl Ester, 4,4'-Bibenzoic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl-4,4'-biphenyldicarboxylate
OR21762-25G
OR21762-100G
APOSOR21762-25GEA
56.7
EUR
APOSOR21762-25G
APOSOR21762-100G
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate 99%
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate
Formel:
C₁₆H₁₄O₄ Molecular Weight: 270,28 g/mol Schmelzpunkt: 213…215 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017201 CAS-Nummer: 792-74-5 EINECS: 212-341-4 |