2-Chlor-3,4-dimethoxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR21787-1G OR21787-25G OR21787-5G
APOSOR21787-1GEA 21.9 EUR
APOSOR21787-1G APOSOR21787-25G APOSOR21787-5G
2-Chlor-3,4-dimethoxybenzoesäure
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzoic acid
Formel: C₉H₉ClO₄
Molecular Weight: 216.62 g/mol
Schmelzpunkt: 200…204 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084944
CAS-Nummer: 52009-53-7