2-(3-Methoxyphenyl)acetohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR21788-1G OR21788-5G
APOSOR21788-1GEA 43.5 EUR
APOSOR21788-1G APOSOR21788-5G
2-(3-Methoxyphenyl)acetohydrazide
2-(3-Methoxyphenyl)acetohydrazide
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 180.21 g/mol
Schmelzpunkt: 89…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085106
CAS-Nummer: 34624-38-9