(3-Methoxyphenyl)acetonitril

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Methoxybenzylcyanid

OR21798-25G OR21798-5G
APOSOR21798-25GEA 29 EUR
APOSOR21798-25G APOSOR21798-5G
(3-Methoxyphenyl)acetonitril
(3-Methoxyphenyl)acetonitril
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147.18 g/mol
Siedepunkt: 278…282 °C
Dichte: 1.082 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001910
CAS-Nummer: 19924-43-7
EINECS: 243-428-5
UN: 3276
ADR: 6.1 III

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR