Chlordiphenylphosphin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
DPPC
OR2181-100G
OR2181-25G
APOSOR2181-100GEA
72.5
EUR
APOSOR2181-100G
APOSOR2181-25G
Chlordiphenylphosphin
Chlordiphenylphosphin
Formel:
C₁₂H₁₀ClP Molecular Weight: 220,64 g/mol Siedepunkt: 320 °C Dichte: 1,229 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000529 CAS-Nummer: 1079-66-9 EINECS: 214-093-2 UN: 3265 ADR: 8,II |