2-(2-Methoxyphenyl)-5-oxotetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR21836-1G OR21836-5G OR21836-25G
APOSOR21836-1GEA 43.5 EUR
APOSOR21836-1G APOSOR21836-5G APOSOR21836-25G
2-(2-Methoxyphenyl)-5-oxotetrahydrofuran-3-carboxylic acid
2-(2-Methoxyphenyl)-5-oxotetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₂O₅
Schmelzpunkt: 124…125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02677730
CAS-Nummer: 117621-06-4