2-Chlor-3-methyl-5-nitropyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-5-nitro-3-picoline
OR21846-1G OR21846-5G
APOSOR21846-1GEA 21.9 EUR
APOSOR21846-1G APOSOR21846-5G
2-Chlor-3-methyl-5-nitropyridin 95%
2-Chloro-3-methyl-5-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00173686
CAS-Nummer: 22280-56-4
EINECS: 244-889-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III