Methyl-4-amino-2-methoxybenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-2-methoxybenzoesäuremethylester
OR21849-100G OR21849-25G OR21849-500G
APOSOR21849-100GEA 55.1 EUR
APOSOR21849-100G APOSOR21849-25G APOSOR21849-500G
Methyl-4-amino-2-methoxybenzoat 98%
Methyl-4-amino-2-methoxybenzoat
Formel: C₉H₁₁NO₃
Molecular Weight: 181,19 g/mol
Schmelzpunkt: 155…159 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017202
CAS-Nummer: 27492-84-8
EINECS: 248-494-9