4'-Butylacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Butylphenyl)ethanon, 4-Butyl-1-acetylbenzol, p-Butylacetophenon
OR21897-100G
OR21897-25G
OR21897-5G
APOSOR21897-100GEA
142
EUR
APOSOR21897-100G
APOSOR21897-25G
APOSOR21897-5G
4'-Butylacetophenon
4'-Butylacetophenon
Formel:
C₁₂H₁₆O Molecular Weight: 176,26 g/mol Siedepunkt: 101…102 °C/1,5mmHg Dichte: 0,957 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017500 CAS-Nummer: 37920-25-5 EINECS: 253-715-7 |