4-(4-Octylphenyl)-4-oxobutanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR21909-10G OR21909-1G OR21909-5G
APOSOR21909-10GEA 864 EUR
APOSOR21909-10G APOSOR21909-1G APOSOR21909-5G
4-(4-Octylphenyl)-4-oxobutanoic acid
4-(4-Octylphenyl)-4-oxobutanoic acid
Formel: C₁₈H₂₆O₃
Molecular Weight: 290.41 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173760
CAS-Nummer: 64779-10-8