1-Brom-4-hexylbenzol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: p-Brom-hexylbenzol

OR21925-100G OR21925-25G
APOSOR21925-100GEA 313 EUR
APOSOR21925-100G APOSOR21925-25G
1-Brom-4-hexylbenzol 97%
1-Brom-4-hexylbenzol
Formel: C₁₂H₁₇Br
Molecular Weight: 241,17 g/mol
Siedepunkt: 145 °C/0,75mmHg
Dichte: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061114
CAS-Nummer: 23703-22-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR