4-Butylbenzoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Butylbenzol-1-carbonylchlorid
OR21934-25G
APOSOR21934-25GEA 0 EUR
APOSOR21934-25G
4-Butylbenzoylchlorid 98%
4-Butylbenzoylchlorid
Formel: C₁₁H₁₃ClO
Molecular Weight: 196,68 g/mol
Siedepunkt: 145…147 °C/11mmHg
Dichte: 1,051 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000699
CAS-Nummer: 28788-62-7
EINECS: 249-224-2
UN: 3265
ADR: 8,II