2,6-Di-tert-butylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR21937-25G OR21937-100G
APOSOR21937-25GEA 116 EUR
APOSOR21937-25G APOSOR21937-100G
2,6-Di-tert-butylpyridin
2,6-Di-tert-butylpyridin
Formel: C₁₃H₂₁N
Molecular Weight: 191,32 g/mol
Siedepunkt: 100…101 °C/23mmHg
Schmelzpunkt: 44288 °C
Dichte: 0,852 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006306
CAS-Nummer: 585-48-8
EINECS: 209-557-6