3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR21938-10G
OR21938-5G
OR21938-25G
APOSOR21938-10GEA
140
EUR
APOSOR21938-10G
APOSOR21938-5G
APOSOR21938-25G
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid 97%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid
Formel:
C₁₆H₂₄O₃ Molecular Weight: 264,37 g/mol Schmelzpunkt: 157…158 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00156138 CAS-Nummer: 1611-03-6 |