3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR21941-1G
OR21941-5G
APOSOR21941-1GEA
31.9
EUR
APOSOR21941-1G
APOSOR21941-5G
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzonitril 97%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzonitril
Formel:
C₁₅H₂₁NO Schmelzpunkt: 141…143 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00156137 CAS-Nummer: 1988-88-1 UN: 3439 ADR: 6.1 III |