2,6-Di-tert-butyl-p-benzochinon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR21944-25G OR21944-5G
APOSOR21944-25GEA 87 EUR
APOSOR21944-25G APOSOR21944-5G
2,6-Di-tert-butyl-p-benzochinon
2,6-Di-tert-butyl-p-benzochinon
Formel: C₁₄H₂₀O₂
Siedepunkt: 75…80 °C/0,7mmHg
Schmelzpunkt: 65…67 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001601
CAS-Nummer: 719-22-2