4-Ethinylanisol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Ethinyl-4-methoxybenzol, (4-Methoxyphenyl)acetylen, 1-Methoxy-4-ethinylbenzol, (4-Methoxyphenyl)ethin

OR21951-25G OR21951-5G OR21951-100G
APOSOR21951-25GEA 56.7 EUR
APOSOR21951-25G APOSOR21951-5G APOSOR21951-100G
4-Ethinylanisol 98%
4-Ethinylanisol
Formel: C₉H₈O
Molecular Weight: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 87…91 °C/11mmHg
Schmelzpunkt: 28…29 °C
Dichte: 1,019 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00168815
CAS-Nummer: 768-60-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR