1-Pentyl-4-ethinylbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Pentyl-1-ethinylbenzol, (4-Pentylphenyl)acetylen, 1-Ethinyl-4-pentylbenzol, 4-Ethinyl-1-pentylbenzol, (4-Pentylphenyl)ethin
OR21955-100G
APOSOR21955-100GEA
166
EUR
APOSOR21955-100G
1-Pentyl-4-ethinylbenzol 98%
1-Pentyl-4-ethinylbenzol
Formel:
C₁₃H₁₆ Molecular Weight: 172,27 g/mol Siedepunkt: 172 °C Dichte: 0,885 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 103 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173884 CAS-Nummer: 79887-10-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...