1-Propyl-4-ethinylbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Propylphenyl)ethin, 4-Propyl-1-ethinylbenzol, 1-Ethinyl-4-propylbenzol, 4-Ethinyl-1-propylbenzol, (4-Propylphenyl)acetylen
OR21957-100G
APOSOR21957-100GEA
127
EUR
APOSOR21957-100G
1-Propyl-4-ethinylbenzol
1-Propyl-4-ethinylbenzol
Formel:
C₁₁H₁₂ Molecular Weight: 144,22 g/mol Siedepunkt: 205 °C Dichte: 0,91 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 67 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173886 CAS-Nummer: 62452-73-7 |