2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR21964-1G OR21964-250MG
APOSOR21964-1GEA 43.5 EUR
APOSOR21964-1G APOSOR21964-250MG
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetic acid 95%
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetic acid
Formel: C₁₂H₁₁NO₃
Schmelzpunkt: 131…133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00100005
CAS-Nummer: 107367-98-6