Methyl-3-brombenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Brombenzoesäuremethylester
OR2197-100G OR2197-25G
APOSOR2197-100GEA 111 EUR
APOSOR2197-100G APOSOR2197-25G
Methyl-3-brombenzoat
Methyl-3-brombenzoat
Formel: C₈H₇BrO₂
Molecular Weight: 215,05 g/mol
Siedepunkt: 127…128 °C
Schmelzpunkt: 31…33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017777
CAS-Nummer: 618-89-3