1-[2-Hydroxy-6-(isopentyloxy)phenyl]ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2'-Hydroxy-6'-(3-methylbutoxy)acetophenone
OR21970-1G
OR21970-10G
OR21970-5G
APOSOR21970-1GEA
149
EUR
APOSOR21970-1G
APOSOR21970-10G
APOSOR21970-5G
1-[2-Hydroxy-6-(isopentyloxy)phenyl]ethan-1-one
1-[2-Hydroxy-6-(isopentyloxy)phenyl]ethan-1-one
Formel:
C₁₃H₁₈O₃ Molecular Weight: 222,29 g/mol Schmelzpunkt: 25…27 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00100622 CAS-Nummer: 249278-25-9 |