1-(2,4-Dihydroxy-5-propylphenyl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR21981-1G OR21981-5G
APOSOR21981-1GEA 92.8 EUR
APOSOR21981-1G APOSOR21981-5G
1-(2,4-Dihydroxy-5-propylphenyl)ethanone
1-(2,4-Dihydroxy-5-propylphenyl)ethanone
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Molecular Weight: 194,23 g/mol
Schmelzpunkt: 99…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00100627
CAS-Nummer: 63411-87-0