2'-Hydroxy-4'-methylacetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)ethan-1-one, 1-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)ethanone
OR21993-100G OR21993-25G
APOSOR21993-100GEA 444 EUR
APOSOR21993-100G APOSOR21993-25G
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenon 95%
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150.18 g/mol
Siedepunkt: 245 °C
Dichte: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00100559
CAS-Nummer: 6921-64-8