3-Brom-4-methoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Brom-4-methoxybenzoesäurenitril
OR2200-25G
APOSOR2200-25GEA
78.3
EUR
APOSOR2200-25G
3-Brom-4-methoxybenzonitril 98%
3-Brom-4-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₆BrNO Molecular Weight: 212,05 g/mol Schmelzpunkt: 120…124 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00143097 CAS-Nummer: 117572-79-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |