1-(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
OR22015-1G OR22015-5G
APOSOR22015-1GEA 53.8 EUR
APOSOR22015-1G APOSOR22015-5G
1-(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
1-(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
Formel: C₈H₇ClO₂
Molecular Weight: 170.5930 g/mol
Schmelzpunkt: 47…49 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00100492
CAS-Nummer: 3226-34-4