2,4-Diacetylphloroglucinol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,1'-(2,4,6-Trihydroxy-1,3-phenylene)bisethanone, 1-(3-acetyl-2,4,6-trihydroxyphenyl)ethan-1-one, Ethanone,1,1'-(2,4,6-trihydroxy-1,3-phenylene)bis-
OR22030-1G OR22030-500MG
APOSOR22030-1GEA 712 EUR
APOSOR22030-1G APOSOR22030-500MG
2,4-Diacetylphloroglucinol 96%
2,4-Diacetylphloroglucinol
Formel: C₁₀H₁₀O₅
Molecular Weight: 210,19 g/mol
Schmelzpunkt: 164…168 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00100483
CAS-Nummer: 2161-86-6