4-Butylbiphenyl 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Butyl-1,1'-Biphenyl

OR22067-100G OR22067-25G OR22067-500G
APOSOR22067-100GEA 56.7 EUR
APOSOR22067-100G APOSOR22067-25G APOSOR22067-500G
4-Butylbiphenyl 98%
4-Butylbiphenyl
Formel: C₁₆H₁₈
Molecular Weight: 210,32 g/mol
Siedepunkt: 318…319 °C
Schmelzpunkt: 44414 °C
Dichte: 0,953 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00100665
CAS-Nummer: 37909-95-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR