4,6-Di(tert-butyl)benzene-1,3-diol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,6-Di-tert-butylresorcinol, 4,6-Di-tert-butylbenzene-1,3-diol
OR22090-1G OR22090-5G
APOSOR22090-1GEA 132 EUR
APOSOR22090-1G APOSOR22090-5G
4,6-Di(tert-butyl)benzene-1,3-diol 95%
4,6-Di(tert-butyl)benzene-1,3-diol
Formel: C₁₄H₂₂O₂
Molecular Weight: 222.33 g/mol
Schmelzpunkt: 120…125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044513
CAS-Nummer: 5374-06-1
EINECS: 226-366-3