4-(Ethylamino)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR22095-10G
OR22095-1G
OR22095-5G
APOSOR22095-10GEA
114
EUR
APOSOR22095-10G
APOSOR22095-1G
APOSOR22095-5G
4-(Ethylamino)benzoesäure
4-(Ethylamino)benzoic acid
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Schmelzpunkt: 175…177 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00102118 CAS-Nummer: 7409-09-8 |