4-Ethylbenzoylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Ethylbenzoesäurechlorid, 4-Ethylbenzol-1-carbonylchlorid
OR22097-10G OR22097-50G
APOSOR22097-10GEA 126 EUR
APOSOR22097-10G APOSOR22097-50G
4-Ethylbenzoylchlorid
4-Ethylbenzoylchlorid
Formel: C₉H₉ClO
Molecular Weight: 168.62 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000697
CAS-Nummer: 16331-45-6
EINECS: 240-404-6
UN: 3265
ADR: 8 II