2,6-Dimethyl-4-hydrazinopyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR22107-1G OR22107-250MG
APOSOR22107-1GEA 130 EUR
APOSOR22107-1G APOSOR22107-250MG
2,6-Dimethyl-4-hydrazinopyrimidine
2,6-Dimethyl-4-hydrazinopyrimidine
Formel: C₆H₁₀N₄
Schmelzpunkt: 189…190 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00102150
CAS-Nummer: 14331-56-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III